Learn More
Greiner Bio-One Microplaca CELLSTAR™ de 96 pozos, tratada con cultivo celular
Descripción
- Libre de DNasa, RNasa y ADN humano detectables
- Apirógeno
- No citotóxicos
- Compatibles con sistemas automatizados
- Codificación alfanumérica de pozos para facilitar la identificación de muestras
- Alta claridad óptica para un examen microscópico óptimo
- El diseño de pozos de chimenea, los pozos elevados y los anillos de condensación en tapas ayudan a prevenir la contaminación cruzada
- Tratamiento físico de la superficie para mejorar la adhesión celular
- Fabricado bajo las directrices DIN ISO 9001
- Suministrados en un paquete de 160
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos; no citotóxicos |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Área de cultivo | 34 mm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Envase | 10/paq., 160/caja |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Cell Culture Microplates |
| Mostrar más |