Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos de plástico recubiertas de vidrio WebSeal™ Plate+, 2.ª generación
Código de producto. 16489375 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
N.° por paquete:
10 placas
100
100 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras N.° por paquete Tamaño de la unidad
16489375 Sin código de barras 10 placas paquete de 10
16499375 Sin código de barras 100 placas paquete de 100
30238423 Incluye código de barras 10 placas paquete de 10
30286141 Incluye código de barras 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489375 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P340
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estas placas de pocillos recubiertas de vidrio para hacer análisis de alto rendimiento en muestras que requieran viales de vidrio.
Las muestras que requieren viales de vidrio ahora pueden beneficiarse de un análisis de alto rendimiento utilizando estas placas de pocillos recubiertas de vidrio. Nuestras placas de plástico recubiertas de vidrio Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de segunda generación son la solución a las placas de plástico puro que causan una mala estabilidad del disolvente o pérdida de producto debido a la adsorción en las paredes de los pocillos de plástico. Los productos WebSeal Plate+ están revestidos de vidrio con tecnología de última generación para un recubrimiento de mayor densidad (espesor de 200 A?non-ascii?) para mejorar la estabilidad y reproducibilidad de los disolventes, especialmente para biomoléculas que se adsorben en paredes de plástico.
  • Ofrece una adsorción ultrabaja en la superficie de los pocillos para compuestos polares críticos
  • Permite el análisis de nivel de ultratrazas para los analitos fuertemente adsorbentes
  • Proporciona la máxima reproducibilidad
Mayor estabilidad de los disolventes orgánicos
Las muestras, que normalmente solo se pueden manipular en frascos de vidrio, ahora tienen la ventaja de poder ser manipuladas en una placa de pocillos de alto rendimiento.
Menos adsorción en la pared de la cavidad para los compuestos críticos
La adsorción en las paredes de la cavidad es la razón principal de que los resultados del bioanálisis no sean reproducibles. A medida que se invierte la polaridad de la pared en las placas de pocillos WebSEAL Plate+, el riesgo de adsorción se reduce significativamente.
Mayor reproducibilidad
Menor riesgo de pérdida de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes Specification Certified
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos SureSTART WebSeal Level 3
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 100 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Glass-coated
Volumen total del pocillo (métrico) 145 μl
Forma del pocillo Cuadrado redondeado
N.° por paquete 10 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 14,4 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 8 mm
Plate Size Microtiter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.