Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano de 96 pozos tratada con TC y tapa
Código de producto. 32018025
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Fondo transparente/blanco
Negro, base transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
32018025 Negro, base transparente paquete de 50
32018024 Fondo transparente/blanco paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32018025 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353388
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los fondos son un 60% más finos que los microplacas convencionales de poliestireno, lo que resulta en una menor fluorescencia de fondo y permite lecturas de hasta 340 nm
  • Las paredes opacas impiden la diafonía de bien a bien
  • Un fondo plano ópticamente claro permite una visión microscópica directa
  • Poliestireno virgen de cristal
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógeno
  • Poliestireno no tratado, cultivo tisular estándar (TC) y Corning™ Primaria™ tratamientos superficiales disponibles
  • Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
  • Las bandejas individuales y las de apilamiento listo (RS) son PET (Código 1) y reciclables
  • Falcon Las microplacas de 96, 384 y 1536 pozos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen con las dimensiones estándar ANSI/SBS para microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Tapa Sí
Área de cultivo 0,32 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro, base transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno virgen
Volumen del pocillo (métrico) 0.37 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 340 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Cultivo tisular
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.º por caja 50/Cs.
N.° por paquete 10/Pk.
Color de pocillo Transparente