Learn More
Greiner Bio-One 96-well Flat Bottom Chimney Style Non-binding Microplates
Código de producto. 13022213
Cambiar vista
Click to view available options
Color de pocillo:
Negro
Código de producto. Color de pocillo
13022213 Negro
1 options
Código de producto. 13022213 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    302.19€ / paquete de 40
    Ahorro 29.81€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Flat bottom chimney style, non-binding microplates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Reduces non-specific biomolecule binding (proteins, DNA, RNA) for biochemical assays
  • Stable under normal assay conditions without degradation or leaching
  • Improves signal-to-noise-ratio
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
Service Plan
No
Garantía
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
BreakApart No
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace No adherente
Color Black
Tipo de producto Non-binding Microplate
Material Polystyrene
Volumen del pocillo (métrico) 25 to 340 μL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
N.° por paquete 10
Cantidad 40/Cs.
Color de pocillo Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm