Learn More
QuikPrep Dializador de equilibrio de 96 pocillos
Código de producto. 18078091 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
18078091 Placa cada uno
1 options
Código de producto. 18078091 Proveedor QuikPrep N.º de proveedor 742331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    736.05€ / paquete de 1
    Ahorro 278.95€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Dializador DispoEquilibrium de 96 pocillos.
El QuikPrep™ DispoEquilibrium de 96 pocillos Dialyzer™ Es un producto único para el análisis simultáneo de 96 muestras. Cada pocillo tiene una membrana independiente que elimina la posibilidad de contaminación cruzada y puede contener volúmenes de muestra entre 50 y 200.μL.
La placa está disponible con membranas de celulosa regenerada de 10 kDa. Los pocillos se pueden sellar con una estera autosellante perforable o mediante ocho tiras de tapa que permiten utilizar la placa en secciones, guardando pocillos innecesarios para uso futuro. Cada placa incluye 24 tiras de ocho tapas.
Las placas dializadoras DispoEquilibrium de 96 pocillos deben utilizarse con un rotador de placas. El rotador aumenta la velocidad de diálisis y permite un movimiento constante de las muestras, lo que garantiza una mayor reproducibilidad. Para estudios con temperatura controlada se puede utilizar la incubadora rotatoria de 8 placas.
Características principales
  • formato de 96 pocillos
  • Membrana individual para cada pocillo
  • Volúmenes de muestra pequeños: 50 μl a 200 μyo
  • Membranas ultrafinas de celulosa regenerada
  • Las membranas están libres de contaminación por azufre y metales pesados.
  • Alta reproducibilidad de pocillo a pocillo
  • Excelente recuperación de muestras (> 95%)
  • Patentado
Aplicaciones
  • Ensayos de unión de proteínas y proteínas-fármacos
  • Ensayos de unión a receptores
  • Ensayos de unión de ligandos
  • Interacciones proteína-proteína y proteína-ADN
Especificaciones
Formato Placa
Membrana Celulosa regenerada, diálisis
MWCO 10 kDa