Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de cristalización CrystalQuick™ de 96 pocillos
Descripción
- No estéril
- Poliestireno
- Excelente calidad óptica
- Con pozo de cristalización por reservorio
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Con™ la tapa CrystalDrop, los experimentos son posibles con la gota sent
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | LBR |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1,9 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Untreated |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |