Learn More
Greiner Bio-One Microplacas no vinculantes estilo chimenea de 96 pocillos con fondo de película μClear™
Descripción
- Reduce la unión no específica de biomoléculas (proteínas, ADN, ARN) para ensayos bioquímicos
- Estable en condiciones normales de ensayo sin degradación ni lixiviación
- Relación señal-ruido mejorada
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | No |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | No adherente |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |