Learn More
TPP™ Microplaca de fondo en forma de U con tratamiento para cultivo celular de 96 pocillos
Código de producto. 11341774
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
1/paq., 162/caja
6/pack, 108/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 162
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase unitSize
11341774 6/pack, 108/caja paquete de 108
11331714 1/paq., 162/caja paquete de 162
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341774 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 92697
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controlled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
  • Ridged grip area ensures secure grasp and prevents from accidentally lifting off lid
  • Clear alpha-numerical labelling between wells for easy orientation during microscopy
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • Crystal clear transparency
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0.636 cm2
Envase 6/pack, 108/caja
Color Clear
Material Polystyrene
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 0.34 mL
Forma del pocillo Round Bottom (U-well)
N.º por caja 108
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 86 x 17 mm