Learn More
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 50 cm
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Cada matriz contiene 96 capilares (50 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN Applied Biosystems 3730XL
- Uso por matriz:300 ciclos (con el uso de reactivos Applied Biosystems)
Spezifikation
Spezifikation
| Longitud del capilar | 50 cm |
| Contenido y almacenamiento | Cada matriz contiene 96 capilares (de 50 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN 3730xl de Applied Biosystems. Garantizamos el rendimiento de las matrices capilares 3730 hasta 300 ciclos de ejecución durante un año desde su adquisición. |
| Formato | Matriz capilar |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de ADN 3730xl |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Número de capilares | 96 capilares |
| Tipo de producto | Matriz de 96 capilares del analizador de ADN |
| Cantidad | 1 matriz |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?