Descripción
- El diseño de las lentes proporciona un campo de visión excepcional con claridad de clase óptica 1 en todas las direcciones
- Diseño ergonómico y deportivo cómodo para una protección sin distracciones
- Se pueden usar sobre las gafas para proporcionar una protección adicional a los usuarios que también necesitan gafas graduadas
- Montura flexible y diadema extra ancha para mejorar el ajuste y la comodidad
- Altamente compatible con otras formas de EPI
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Color | Verde lima |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
| Para utilizar con (aplicación) | Estructura |
| Color de marco | Antracita |
| Modelo | Megasonic 9320 |
| Valor de transmitancia | 0,23 |
| Mostrar más |