Learn More
Beschreibung
- La montura está construida con los últimos materiales y tecnologías para una máxima estabilidad mecánica, sin perder su ligereza
- Una capa TPU está firmemente soldada en la montura para garantizar el ajuste perfecto y facilitar la limpieza
- Certificadas según EN 166 (protección ocular personal) y EN 172 (filtros de protección solar para uso laboral)
- El revestimiento Supravision Extreme es resistente a arañazos en el exterior y con característica anti-vaho en el interior
- Ofrece una vista panorámica sin efecto de túnel debido a la lente ajustada
- Ideal para largos periodos de desgaste sin puntos de presión ni dolor
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de lente | Supravision Extreme |
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
| Color de marco | Negro, gris |
| Modelo | 9307 Carbonvision |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?