Learn More
uvex Gafas de seguridad para salas limpias esterilizadas en autoclave Ultrasonic CR 9302
Tienda Uvex ProductosDescripción
El uvex ultrasonido tiene una excelente ventilación, asegurando que el clima alrededor de los ojos sea agradable y no irritante. Un diseño deportivo, un amplio campo panorámico de visión y unas lentes rápida y fácilmente reemplazables subrayan aún más las ventajas de estas gafas de alta calidad. La variante autoclavable CR representa protección profesional en laboratorios, clínicas, salas limpias o en la producción alimentaria.
Características generales
- Gafas de protección de diseño deportivo, también se pueden llevar sobre las gafas graduadas
- Las lentes se pueden cambiar
- Colores de montura: transparente, blanco
- Lente para PC, transparente
Características de protección
- Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Etiquetado: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
- Protección UV 400 fiable
- Alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
Características de confort
- Autoclavable y resistente a químicos, antiniebla por dentro, extremadamente resistente a arañazos por fuera (uvex supravisión limpia)
- Amplio campo de visión panorámica
- No hay problemas de presión con el desgaste a largo plazo gracias a la combinación de componentes duros y blandos
Aplicaciones
- Uvex Supravision Clean: Entornos de trabajo estériles (laboratorios, hospitales, salas limpias, producción de alimentos)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Uvex Supravision Clean |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Color | Transparente blanco |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:1994 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Color de marco | Transparente |
| Material de la banda de sujeción | Silicona |
| Incluye | Diadema |
| Modelo | Ultrasonic 9302 |
| Mostrar más |