Learn More
uvex Gafas de seguridad de visión amplia 9301 Ultravision
Código de producto. 15386122 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de lente:
Reemplazable, con dos películas desprendibles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de lente Tamaño de la unidad
15386122 Reemplazable, con dos películas desprendibles cada uno
1 options
Código de producto. 15386122 Proveedor uvex N.º de proveedor 9301813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    17.45€ / paquete de 1
    Ahorro 1.30€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las gafas de protección Ultravision cuentan con un sistema de ventilación diseñado de forma limpia para evitar el empañado y son especialmente adecuadas para su uso con un respirador.
  • El sistema de ventilación diseñado de forma limpia ayuda a evitar el empañamiento
  • El diseño es especialmente adecuado para su uso con un respirador
  • Las gafas de visión amplia se pueden usar cómodamente sobre las gafas de prescripción
  • Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • El revestimiento Supravision Excellence es extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior, y el revestimiento antivaho en el interior
  • Las lentes se pueden reemplazar para prolongar la vida útil de las gafas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Reemplazable, con dos películas desprendibles
Revestimiento de lente Antivaho
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas antivaho
Color de marco Transparente, gris
Modelo 9301 Ultravision (visión amplia)
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Labeling W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN DIN CE