Descripción
- Gafas de protección cómodas, de diseño ergonómico y visión completa
- Adecuadas para usuarios de gafas graduadas, visibilidad lateral sin restricciones, cambio de lentes sencillo
- Lentes de policarbonato transparente con revestimiento Supravision Excellence
- Estancas a los gases sin sistema de ventilación
- Material de la estructura de resistente al calor
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Descripción | estanco a los gases |
| Color | Rojo |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas antivaho |
| Modelo | Ultravision 9301 |
| Detalles de ventilación | Sin ventilación |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |