Descripción
- Gafas de seguridad deportivas que garantizan una cobertura óptima de todo el área ocular
- Innovadores patillas con bisagras para un ajuste personalizado
- Diseño ligero con solo 23 gramos de peso
- Sin metales
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Ámbar |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Color de marco | Gris |
| Modelo | X-Fit 9199 |
| Peso (métrico) | 23 g |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |