Descripción
- Gafas de seguridad con un diseño moderno y deportivo
- Las lentes Duo-Spherical proporcionan un gran campo de visión
- Se puede combinar fácilmente con otros tipos de EPI
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tipo de lente | Duo-Spherical |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Marrón claro |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Blanco, negro |
| Modelo | 9198 Pheos CX2 |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |