Learn More
uvex Gafas de seguridad de estilo deportivo 9193
Código de producto. p-7221900 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente:
Espejo plata
Gris
Marrón claro
Transparente
Verde claro
Color de marco:
Blanco, negro
Negro, antracita
Negro, azul
Negro, blanco
Negro, gris
Negro, verde lima
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Revestimiento de lente Tinción de lente Color de marco Tamaño de la unidad
17237291 Antivaho Espejo plata Negro, gris cada uno
15523427 Antivaho, Resistente a los arañazos Transparente Negro, azul cada uno
17217291 Antivaho Transparente Negro, azul cada uno
17207291 Antivaho, Resistente a los arañazos Gris Negro, blanco cada uno
17277281 Antivaho, Resistente a los arañazos Marrón claro Blanco, negro cada uno
17297281 Antivaho, Resistente a los arañazos Transparente Negro, verde lima cada uno
17287281 Antivaho, Resistente a los arañazos Transparente Negro, gris cada uno
17227291 Antivaho, Resistente a los arañazos Verde claro Negro, antracita cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17237291 Proveedor uvex N.º de proveedor 9193885
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gafas de seguridad innovadoras con un diseño deportivo combinado con la máxima funcionalidad y seguridad. Estas gafas de seguridad son ligeras como una pluma, pesan solo 23, por lo que son cómodas de usar durante largos periodos de tiempo.
  • Las innovadoras gafas de seguridad tienen un diseño deportivo que combina funcionalidad y seguridad
  • Son ligeras como una pluma, pesan solo 23 gramos
  • Pieza suave y ajustable para la nariz con piezas antideslizantes y suaves para las orejas que permiten un ajuste sin presión
  • La geometría de las lentes garantiza una visión óptima
Revestimiento Supravision AR
  • Interior:Antirreflectante
  • Exterior:Antirreflectante
  • Ideal para condiciones de trabajo con condiciones de iluminación fuertes o mixtas
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior:Antivaho
  • Exterior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Extreme
  • Interior:Antivaho
  • Exterior:Resistentes a los arañazos
  • Ideal para áreas de trabajo con exposición prolongada a la condensación y altos niveles de suciedad
Revestimiento Supravision Plus
  • Interior:Antivaho y resistentes a arañazos
  • Exterior:Antivaho y resistentes a arañazos
  • Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Revestimiento Supravision Variomatic
  • Interior:Antivaho
  • Exterior:Resistentes a los arañazos
  • Los filtros cambian de color, se oscurecen automáticamente en 10 segundos y se aclaran después de 30 segundos.
  • Adecuados para zonas de trabajo con cambios frecuentes de interior a exterior, así como de luz a oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Espejo plata
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Color de marco Negro, gris
Modelo Estilo deportivo 9193
Valor de transmitancia 0,12
Peso (métrico) 23 g
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Labeling W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE