Learn More
Beschreibung
- Las innovadoras gafas de seguridad tienen un diseño deportivo que combina funcionalidad y seguridad
- Son ligeras como una pluma, pesan solo 23 gramos
- Pieza suave y ajustable para la nariz con piezas antideslizantes y suaves para las orejas que permiten un ajuste sin presión
- La geometría de las lentes garantiza una visión óptima
Revestimiento Supravision AR
- Interior:Antirreflectante
- Exterior:Antirreflectante
- Ideal para condiciones de trabajo con condiciones de iluminación fuertes o mixtas
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición prolongada a la condensación y altos niveles de suciedad
Revestimiento Supravision Plus
- Interior:Antivaho y resistentes a arañazos
- Exterior:Antivaho y resistentes a arañazos
- Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Revestimiento Supravision Variomatic
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Los filtros cambian de color, se oscurecen automáticamente en 10 segundos y se aclaran después de 30 segundos.
- Adecuados para zonas de trabajo con cambios frecuentes de interior a exterior, así como de luz a oscuridad.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Color de marco | Negro, verde lima |
| Modelo | Estilo deportivo 9193 |
| Peso (métrico) | 23 g |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?