Descripción
- Las innovadoras gafas de seguridad tienen un diseño deportivo que combina funcionalidad y seguridad
- Son ligeras como una pluma, pesan solo 23 gramos
- Pieza suave y ajustable para la nariz con piezas antideslizantes y suaves para las orejas que permiten un ajuste sin presión
- La geometría de las lentes garantiza una visión óptima
Revestimiento Supravision AR
- Interior:Antirreflectante
- Exterior:Antirreflectante
- Ideal para condiciones de trabajo con condiciones de iluminación fuertes o mixtas
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición prolongada a la condensación y altos niveles de suciedad
Revestimiento Supravision Plus
- Interior:Antivaho y resistentes a arañazos
- Exterior:Antivaho y resistentes a arañazos
- Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Revestimiento Supravision Variomatic
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Los filtros cambian de color, se oscurecen automáticamente en 10 segundos y se aclaran después de 30 segundos.
- Adecuados para zonas de trabajo con cambios frecuentes de interior a exterior, así como de luz a oscuridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Plus |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Color de marco | Negro, gris |
| Modelo | Estilo deportivo 9193 |
| Peso (métrico) | 23 g |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |