Descripción
- Perfecta protección integral, con un gran campo de visión a través de lentes esféricas dobles
- Excelente ventilación gracias al concepto de patillas integradas UVEX Climazone
- El revestimiento Supravision Excellence evita el empañamiento en el interior y es extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Color de marco | Negro, gris |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |