Learn More
uvex Gafas de seguridad i-5 con lente CBR65
Código de producto. p-7221897 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
17207271 Transparente cada uno
17217271 Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17207271 Proveedor uvex N.º de proveedor 9183265
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protección fiable con un diseño innovador y moderno y el protector ocular y lateral x-tended. Se puede confiar en Uvex i-5 para proteger los ojos en muchas situaciones.
  • Sus sofisticadas características garantizan al usuario una comodidad superior cuando se usan durante largos periodos de tiempo
  • Pieza para la nariz suave y flexible para una mayor comodidad y un ajuste antideslizante
  • Protector ocular X-tended que protege del polvo, de la suciedad y de las partículas en suspensión
  • El protector lateral X-tended aumenta la protección sin disminuir la visión periférica
  • Inclinación de 3 posiciones para un ajuste personalizado
  • La tecnología de patilla extensible X-Twist ofrece un ajuste cómodo y flexible
  • Piezas de detrás de las orejas suaves para un ajuste antideslizante sin presión
  • Protección UV 400 fiable
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Tipo de lente Supravision Excellence
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Color de marco Antracita, azul
Modelo 9183 i-5
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Labeling W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE