Learn More
Uvex™ Lentes de repuesto I-Vo 9160
Código de producto. 17297241 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marrón
Código de producto.
17297241 Marrón
1 options
Código de producto. 17297241 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9160118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lentes de repuesto de policarbonato tintado marrón con revestimiento Supravision Sapphire.
  • Lentes de repuesto de policarbonato tintado marrón
  • Revestimiento Supravision Sapphire
Revestimiento Supravision Sapphire
  • Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Tipo de lente Supravision Sapphire
Tinción de lente Marrón
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Labeling 5-2,5