Learn More
SymLine™ Adaptador de desplazamiento, 90°
Código de producto. 10227014
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10227014 GL14 cada uno
1 options
Código de producto. 10227014 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 107624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.10€
    50.65€ / paquete de 1
    Ahorro 4.45€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón GL14
Color del tapón Negro
Descripción 90° para filtro de escape
Color Negro
Material de revestimiento Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (aplicación) Fijación del filtro de aire de escape a los recipientes de residuos en cualquier posición
Para utilizar con (equipo) Filtro de escape
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Adaptador