Learn More
9-Vinilifenentrene, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Vinylphenanthrene |
| CAS | 14134-06-6 |
| Fórmula molecular | C16 H12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h2-11H,1H2 |
| SMILES | C=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-etenilfenentrino |
| Peso molecular (g/mol) | 204.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0939 |