Learn More
9-Vinilcarbazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482608 250 g 250 g
15472608 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56174.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193.25 g/mol
9-Vinylcarbazole is used as a monomer in the production of poly(vinylcarbazole), a conductive polymer, in which conductivity is photon-dependent. It is also used in the photoreceptors of photocopiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-vinilcarbazol se utiliza como monómero en la producción de poli(vinilcarbazol), un polímero conductivo en el que la conductividad depende de los fotones. También se utiliza en los fotoreceptores de fotocopiadoras.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1484-13-5
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00004966,MFCD00134336
Clave InChI KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
Nombre IUPAC 9-etinilcarbazol
SMILES C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Vinylcarbazole
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 132988
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza ≥98%