Learn More
9-Vinilcarbazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472608 100 g 100 g
15482608 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56174.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193.25 g/mol
9-Vinylcarbazole is used as a monomer in the production of poly(vinylcarbazole), a conductive polymer, in which conductivity is photon-dependent. It is also used in the photoreceptors of photocopiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-vinilcarbazol se utiliza como monómero en la producción de poli(vinilcarbazol), un polímero conductivo en el que la conductividad depende de los fotones. También se utiliza en los fotoreceptores de fotocopiadoras.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1484-13-5
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00004966,MFCD00134336
Clave InChI KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
Nombre IUPAC 9-etinilcarbazol
SMILES C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Vinylcarbazole
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 132988
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Vinylcarbazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Vinylcarbazole