Learn More
9-Vinilantraceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426046 1 g 1 g
11436046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22333.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2444-68-0 | C16H12 | 204.272 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-68-0
Fórmula molecular C16H12
Peso molecular (g/mol) 204.272
Número MDL MFCD00003576
Clave InChI OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-vinylanthracene, anthracene, 9-ethenyl, unii-a3692nge8j, 9-vinyl-anthracene, 9-ethenyl anthracene, 9-ethenylanthracen, 10-vinylanthracene
PubChem CID 17125
Nombre IUPAC 9-etenilantraceno
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Vinylanthracene
Punto de fusión 62°C to 65°C
Punto de ebullición 61°C to 66°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2041641
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 97%