Learn More
9-(Trimetilsilil)fluoreno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444847 5 g 5 g
11434847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21816.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7385-10-6 | C16H18Si | 238.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7385-10-6
Fórmula molecular C16H18Si
Peso molecular (g/mol) 238.41
Número MDL MFCD00092570
Clave InChI YFPRGLHBYSNHMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-trimethylsilyl fluorene, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane, 9-trimethylsilylfluorene, silane, 9h-fluoren-9-yltrimethyl, 9-fluorenyl trimethylsilane, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane #
PubChem CID 553570
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-il(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(Trimethylsilyl)fluorene
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.4
Porcentaje de pureza 99%