Learn More
9-(Trifluoroacetyl)anthracene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526251 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10526251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203470010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53531-31-0
Número MDL MFCD00001258
Clave InChI MNCMBBIFTVWHIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-trifluoroacetylanthracene, 9-anthryl trifluoromethyl ketone, 1-anthracen-9-yl-2,2,2-trifluoroethanone, 9-trifluoroacetyl anthracene, 1-9-anthryl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-9-anthryl-2,2,2-trifluoroethanone, 9-anthryl, pubchem16290, acmc-209l8i, bidd:gt0598
PubChem CID 104525
Nombre IUPAC 1-anthracen-9-yl-2,2,2-trifluoroethanone
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(Trifluoroacetyl)anthracene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83°C to 86°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C16H9F3O
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 274.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder