Learn More
9-Propeniladenina, TRC
Código de producto. 30007417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007417 100 mg 100 miligramos
30005333 50 mg 50 miligramos
30011994 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP768800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1446486-33-4
Fórmula molecular C8 H9 N5
Peso molecular (g/mol) 175.19
Sinónimo 9-(1E)-1-Propen-1-yl-9H-purin-6-amine
Nombre IUPAC 9-[(E)-prop-1-enil]purina-6-amina
SMILES C\C=C\n1cnc2c(N)ncnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0858
Porcentaje de pureza >95%