Learn More
9-Fenilcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483368 25 g 25 g
15473368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56827.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1150-62-5 | C18H13N | 243.31 g/mol
9-Phenylcarbazole has been used in the electrochemical synthesis of poly(9-phenylcarbazole) films via direct anodic oxidation in mixed electrolytes of boron trifluoride diethyl etherate and sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-fenilcarbazol se ha utilizado en la síntesis electroquímica de películas poli(9-fenilcarbazol) a través de la oxidación anódica directa en electrolitos mixtos de eterato de dietilo de trifluoruro de boro y ácido sulfúrico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1150-62-5
Fórmula molecular C18H13N
Peso molecular (g/mol) 243.31
Número MDL MFCD00004965
Clave InChI VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70851
SMILES C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenylcarbazole
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 25 g
Sinónimo n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 9-fenil-9H-carbazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 99%