Learn More
Ácido 9-fenilcarbazol-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421089 5 g 5 g
15431089 250 mg 250 miligramos
15411089 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64059.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 854952-58-2 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid is used in the synthesis of alkyl-functionalized organic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 9-fenilcarbazol-3-borónico se utiliza en la síntesis de colorantes orgánicos funcionalizados.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 854952-58-2
Fórmula molecular C18H14BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.13
Número MDL MFCD12196936
Clave InChI JWJQEUDGBZMPAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, 9-phenyl-9h-carbazol-3-ylboronic acid, 9-phenyl carbazole-3-boronic acid, 9-phenyl-3-carbazoleboronic acid, 9-phenylcarbazole-3-boronic acid, b-9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, n-phenylcarbazole-3-boronic acid, 3-borono-9-phenyl-9h-carbazole, pubchem23232, g00061-watson-int
PubChem CID 51358450
Nombre IUPAC ácido (9-fenilcarbazol-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 10566519
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido