Learn More
9-fenilantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Phenylanthracene |
| CAS | 602-55-1 |
| Fórmula molecular | C20 H14 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 9-Phenylanthracene, NSC 90796 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2c3ccccc3cc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 9-fenilantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 254.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1096 |