Learn More
9-fenilacridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17790709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17790709 25 g 25 g
17770709 1 g 1 g
17780709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17790709 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469430250
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Vector alfa PHENYLACRIDINE
Nombre del producto químico o material 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Punto de fusión 183°C to 187°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 411°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19 H13 N
Número MDL 00092562
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 255.32
Forma física Crystalline Powder