Learn More
9-fenilacridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17770709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
17770709 1 g 1 g
17780709 5 g 5 g
17790709 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 17770709
Marca: Thermo Scientific Acros 469430010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa PHENYLACRIDINE
Nombre del producto químico o material 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Punto de fusión 183°C to 187°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 411°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19 H13 N
Número MDL 00092562
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 255.32
Forma física Crystalline Powder