Learn More
Metacrilato de (9-fenantril)metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9-Phenanthryl)methyl Methacrylate |
| CAS | 53223-82-8 |
| Fórmula molecular | C19 H16 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18-10-6-5-9-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de fenantreno-9-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 276.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.115 |