Learn More
9-Fenanthrol, TRC
Código de producto. 30010708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010708 1 g 1 g
30007317 100 mg 100 miligramos
30004349 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2950201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-17-3
Fórmula molecular C14 H10 O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 9-Phenanthrenol (9CI, ACI), 9-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 9-Hydroxyphenanthrene, NSC 50554
Nombre IUPAC Fenantorena-9-OL
SMILES Oc1cc2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxy-phenanthrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732
Porcentaje de pureza >95%