Learn More
Ácido 9-fenantróico, TRC
Código de producto. 30421402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421402 10 mg -
30409025 100 mg 100 miligramos
30428301 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33838010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 837-45-6
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo NSC 1922
Nombre IUPAC Ácido fenarteno-9-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenanthroic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681