Learn More
9-Fenantrenocarboxaldehído, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10147743 1 g Frasco de vidrio 1 g
10157553 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147743 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 130110010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4707-71-5 | Molecular Formula: C15H10O | Molecular Weight: 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4707-71-5
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001175
Clave InChI QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
Nombre IUPAC fenantreno-9-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Punto de fusión 100°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación