Learn More
Ácido 9-oxononanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Oxononanoic Acid |
| CAS | 2553-17-5 |
| Fórmula molecular | C9H16O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Azelaaldehydic Acid, Azelaic Semialdehyde, Nonanal-9-oic Acid, ω-Oxononanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h8H,1-7H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(CCCCCCCC([H])=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-oxononanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1099 |