Learn More
Ácido 9-Oxofólico, TRC
Código de producto. 30011254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011254 5 mg 5 miligramos
30007455 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8568505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39707-61-4
Fórmula molecular C19H17N7O7
Peso molecular (g/mol) 455.38
Sinónimo N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)carbonyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridina-6-carbonil)amino]benzoiloamino]ácido pentanedioico
SMILES O=C1C2=NC(C(NC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=O)=CNC2=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Oxofolic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N7O7/c20-19-25-14-13(17(31)26-19)23-11(7-21-14)16(30)22-9-3-1-8(2-4-9)15(29)24-10(18(32)33)5-6-12(27)28/h1-4,7,10H,5-6H2,(H,22,30)(H,24,29)(H,27,28)(H,32,33)(H3,20,21,25,26,31)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1189
Porcentaje de pureza >95%