Learn More
Clorhidrato de 9-oxo epinastina, TRC
Código de producto. 30418860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30418860 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30418860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8565002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Oxo Epinastine Hydrochloride
CAS 141342-69-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16H13N3O . HCl
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 3-Amino-1,13b-dihydro-9H-dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-9-one Hydrochloride, WAL 1725CL
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N3O.ClH/c17-16-18-9-14-10-5-1-2-6-11(10)15(20)12-7-3-4-8-13(12)19(14)16;/h1-8,14H,9H2,(H2,17,18);1H
SMILES Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3C(=O)c4ccccc24
Peso molecular (g/mol) 263.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0825
Porcentaje de pureza >95