Learn More
Ácido 9-oxo-9H-tioxanteno-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Oxo-9H-Thioxanthene-4-carboxylic Acid |
| CAS | 51762-56-2 |
| Fórmula molecular | C14 H8 O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O3S/c15-12-8-4-1-2-7-11(8)18-13-9(12)5-3-6-10(13)14(16)17/h1-7H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-oxotioxanteno-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 256.276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.019 |