Learn More
9-Oxo-10(9H)-ácido acridineacético, TRC
Código de producto. 30136756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136756 100 mg 100 miligramos
30135612 500 mg 500 miligramos
30003482 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO870098100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38609-97-1
Fórmula molecular C15 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 253.25
Sinónimo 10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid, 10-(Carboxymethyl)-9-acridinone, 10-CMA, 9-Oxo-10-acridineacetic acid, Acridone-N-acetic acid, Cridanimod, L 1, N-(Carboxymethyl)-9-acridone, N-(Carboxymethyl)acridone
Nombre IUPAC 2-(9-oxacridina-10-il)ácido acético
SMILES OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cridanimod
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0739
Porcentaje de pureza >95%