Learn More
Ácido 9-octadecinóico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304544 1 g 1 g
11314544 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01294.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 506-24-1 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
9-Octadecynoic acid, is used as an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 9-octadecinóico se utiliza como un importante intermedio orgánico. Puede usarse en sectores agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-24-1
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.45
Número MDL MFCD00014386
Clave InChI RGTIBVZDHOMOKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearolic acid, 9-octadecynoic acid, 9-stearolic acid, delta 9-octadecynoic acid, stearolsaeure, octadec-9-insaeure, octadeca-9-ynoic acid, 9-odya, d09qia, 9-oda
PubChem CID 68167
ChEBI CHEBI:28801
Nombre IUPAC ácido octadec-9-inóico
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Octadecynoic acid
Punto de fusión 43°C to 47°C
Punto de ebullición 189°C to 190°C (2 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1786634
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 98%