Learn More
9-Octadecenenitrilo, TRC
Código de producto. 30132494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132494 250 mg 250 miligramos
30134180 100 mg 100 miligramos
17992295 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO724140250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-91-4
Fórmula molecular C18 H33 N
Peso molecular (g/mol) 263.4613
Sinónimo Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI)
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enenitrilo
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Octadecenenitrile
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.2613
Porcentaje de pureza >95%