Learn More
9-octadecenonitrilo (1 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30395673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395673 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30395673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT41571X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Octadecenenitrile
CAS 112-91-4
Fórmula molecular C18 H33 N
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enonitrilo
Peso molecular (g/mol) 263.4613
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.2613
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL