Learn More
9-O-Metil-isourolitina A (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-O-Methyl-isourolithin A |
| CAS | 1460291-56-8 |
| Fórmula molecular | C14H10O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-9-methoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O4/c1-17-9-3-5-11-12(7-9)10-4-2-8(15)6-13(10)18-14(11)16/h2-7,15H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=O)Oc3cc(O)ccc3c2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 242.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0579 |