Learn More
9-O-bencil-8-O-metil-urolitina C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-O-Benzyl-8-O-Methyl-urolithin C |
| CAS | 713519-22-3 |
| Fórmula molecular | C21H16O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-8-methoxy-9-(phenylmethoxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16O5/c1-24-19-11-17-16(10-20(19)25-12-13-5-3-2-4-6-13)15-8-7-14(22)9-18(15)26-21(17)23/h2-11,22H,12H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)Oc3cc(O)ccc3c2cc1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-8-metoxi-9-fenilmetoxibenzo[c]cromen-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 348.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0998 |