Learn More
Monosulfato de 9-nitrosanciclina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Nitrosancycline Monosulfate |
| CAS | 2791-13-1 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9-Nitro-6-Demethyl-6-Deoxytetracycline Sulfate, [4S-(4α,4Aα,5Aα,12Aα)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4A,5,5A,6,11,12A-Octahydro-3,10,12,12A-Tetrahydroxy-9-Nitro-1,11-Dioxo-2-Naphthacenecarboxamide Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO4/c1-10(17)16-7-5-11(6-8-16)15(19)13-4-3-12(20-2)9-14(13)18/h3-4,9,11,18H,5-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)C2CCN(CC2)C(=O)C)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-hidroxi-4-metoxibenzoil)piperidin-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 277.316 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.131 |